主要文件
443300
Sigma-Aldrich
MCI-186
A free radical scavenger and antioxidant that reduces post-ischemic brain injury.
别名:
MCI-186
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10N2O
CAS号:
分子量:
174.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 6713
方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
cream
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
一般描述
自由基清除剂和抗氧化剂,减少缺血性脑损伤。抑制大鼠脑匀浆中的铁依赖过氧化反应(IC50 = 15 µM)。抑制线粒体渗透性转换孔。
生化/生理作用
主要靶标
自由基清除剂和抗氧化剂
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
靶标IC50:15 µM抑制大鼠脑匀浆中铁依赖过氧化反应
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:有害(C)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液在-20°C条件下可稳定保存3个月。
其他说明
Katare, R. G., et al. 2003.Am. J. Physiol.285, H2171.
Kawai, H., et al. 1997.J. Pharmacol.Exp.Ther.281, 921.
Yamamoto, Y., et al. 1996.Redox.Report 2, 333.
Watanabe, T., et al. 1994.J. Pharmacol.Exp.Ther.268, 1597.
Nishi, H., et al. 1989.Stroke 20, 1236.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1