About This Item
线性分子式:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
CAS号:
分子量:
95.53
Beilstein:
3591990
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
NACRES:
NA.21
推荐产品
应用
强效离液剂,用于蛋白质的变性以及后续复性。该强效变性剂可溶解不溶性或变性的蛋白质,如包涵体。可用作使蛋白质或酶复性为活性形式的第一步骤。可能还需要脲和二硫苏糖醇 (DTT)。
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1