主要文件
344273-M
Sigma-Aldrich
毛喉素,7-脱乙酰基-7-[O-(N-甲基哌嗪基)-γ-丁酰基]-二盐酸盐
≥92% (HPLC), solid, adenylate cyclase activator, Calbiochem®
别名:
毛喉素,7-脱乙酰基-7-[O-(N-甲基哌嗪基)-γ-丁酰基]-二盐酸盐, L-858051,8,13-环氧-7β-(N-甲基哌嗪基-γ-丁氧基)-1α,6β,9α-三羟基-labd-14-烯-11-酮,2HCl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H48N2O7 · 2HCl
分子量:
609.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
产品名称
毛喉素,7-脱乙酰基-7-[O-(N-甲基哌嗪基)-γ-丁酰基]-二盐酸盐, Chemically-modified forskolin with greater stability and water solubility than the parent compound.
质量水平
方案
≥92% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
颜色
white
溶解性
water: 12 mg/mL
methanol: soluble
储存温度
10-30°C
SMILES字符串
Cl.Cl.N4(CCN(CC4)C)CCCC(=O)O[C@@H]1[C@]2(O[C@@](CC(=O)[C@@]2([C@@]3([C@@H]([C@@H]1O)C(CC[C@@H]3O)(C)C)C)O)(C)C=C)C
InChI key
OAJWVIUBCCGPBN-BAPSXVLWSA-N
一般描述
化学修饰的毛喉素具有更高的稳定性和水溶性。激活腺苷酸环化酶(EC50 = 13 µM)。
化学修饰的毛喉素比母体化合物具有更高的稳定性和水溶性。激活腺苷酸环化酶(EC50 = 13 µM)。抑制5HT刺激的肌醇磷酸盐在平滑肌细胞中的积累。
生化/生理作用
主要靶标
腺苷酸环化酶
在激活腺苷酸环化酶中,EC50 = 13 µM
警告
毒性:有害(C)
重悬
在复溶后存放于冰箱(4°C)。储备溶液在4°C下可稳定保存至多4个月。
其他说明
Yang, C.M., et al. 1999.Cell Signal.11, 697.
Hartzell, H.C., and Budnitz, D. 1992.Mol.Pharmacol.41, 880.
Chidiac, P., et al. 1991.J. Mol.Cell.Cardiol.23, 1255.
Laurenza, A., et al. 1987.Mol.Pharmacol.32, 133.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3