文件
34115-M
Millipore
N-乙基马来酰亚胺
Sulfhydryl alkylating reagent that inhibits H+-ATPase and suppresses the short circuit current (IC₅₀ = 22 µM) in pancreatic duct cells.
别名:
N-乙基马来酰亚胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7NO2
CAS号:
分子量:
125.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
ethanol: 5 mg/mL
儲存溫度
10-30°C
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
InChI 密鑰
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
巯基烷基化试剂。已用于阻断干扰葡萄糖氧化酶测定的含巯基试剂。灭活NADP依赖性异柠檬酸脱氢酶。核酸内切酶抑制剂。也是大鼠肝核中Mg2+和Ca2+/Mg2+刺激的DNA片段化的有效抑制剂。
抑制H+-ATPase并抑制胰腺导管细胞短路电流(IC50 = 22 µM)的巯基烷基化试剂。灭活NADP依赖性异柠檬酸脱氢酶。也是大鼠肝核中Mg2+和Ca2+/Mg2+刺激的DNA片段化的有效抑制剂。通过激活内皮细胞中的PLA2刺激花生四烯酸释放。
生化/生理作用
主要靶标
H+-ATPase
靶标IC50:22 µM,用于抑制短路电流
警告
毒性:腐蚀性(L)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Huang, Y.C., et al. 1995.Arch.Biochem.Biophys.316, 485.
Neve, E.P.A., et al. 1995.Biochem.Pharmacol.49, 57.
Cain, K., et al. 1994.Biochem.Cell Biol.72, 631.
Banger, K.K., et al. 1993.Biochem.J. 290, 199.
Mattingly, J.R., Jr., et al. 1993.J. Biol. Chem. 268, 3925.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
163.2 °F - closed cup
閃點(°C)
72.9 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1