文件
324740
Sigma-Aldrich
弹性蛋白酶底物 V,荧光发生法
≥95% (HPLC), powder, lyophilized solid, elastase substrate, Calbiochem®
别名:
弹性蛋白酶底物 V,荧光发生法
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H41N5O9
CAS号:
分子量:
627.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.25
product name
弹性蛋白酶底物 V,荧光发生法, Elastase Substrate V, Fluorogenic, CAS 72252-90-5, is a sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of human leukocyte and porcine pancreatic elastase (Km = 140 µM).
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
≥95% (TLC)
形狀
lyophilized solid
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
protect from light
顏色
white to off-white
溶解度
ethanol: 1 mg/mL
DMF: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
螢光
λex 360-380 nm
λem 430-460 nm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C31H41N5O9/c1-16(2)27(34-20-9-10-21-17(3)14-26(39)45-23(21)15-20)30(42)35-29(41)22-8-7-13-36(22)31(43)19(5)33-28(40)18(4)32-24(37)11-12-25(38)44-6/h9-10,14-16,18-19,22,27,34H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H,32,37)(H,33,40)(H,35,41,42)/t18-,19-,22-,27-/m0/s1
InChI 密鑰
NHMQNKPYBPDCAY-NFHWZJRKSA-N
一般說明
用于定量测定人白细胞和猪胰弹性蛋白酶的敏感荧光底物(Km = 140 µM;kcat/Km = 120,000 M-1 s-1)。不被组织蛋白酶G水解。
用于定量测定人白细胞(Km = 140 µM;Kcat/Km = 120,000 s-1 M-1)和猪胰弹性蛋白酶的敏感荧光底物。不被组织蛋白酶G水解。最大激发波长:~380 nm;最大发射波长:~460 nm。
生化/生理作用
Km = 140 µM;kcat/Km = 120,000 M⁻¹ s⁻¹作为人白细胞和猪胰弹性蛋白酶的底物
主要靶标
敏感荧光底物,用于定量测定人白细胞和猪胰弹性蛋白酶
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
序列
MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-AMC
重構
复溶后,等分并在-20°C下冷冻保存。储备溶液在-20°C下可稳定保存2个月。
其他說明
Barrett, A.J.1981.Methods Enzymol. 80, 581.
Castillo, M.J., et al. 1979.Anal.Biochem.99, 53.
Nakajima, K., et al. 1979.J. Biol. Chem.254, 4027.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3