主要文件
324681
Sigma-Aldrich
弹性蛋白酶,来源于人类中性粒细胞
Elastase, Human Neutrophil, CAS 9004-06-2, is a serine protease that degrades elastin, collagen, and proteoglycans
别名:
弹性蛋白酶,来源于人类中性粒细胞
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.77
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 3535
表单
lyophilized solid
比活
≥20 units/mg protein
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
运输
ambient
储存温度
−20°C
一般描述
弹性蛋白酶,人中性粒细胞,CAS 9004-06-2,是一种降解弹性蛋白、胶原蛋白和蛋白多糖的丝氨酸蛋白酶
来自人中性粒细胞的天然弹性蛋白酶。一种降解弹性蛋白、胶原蛋白和蛋白聚糖的丝氨酸蛋白酶。它的过度表达与肺气肿,类风湿关节炎和囊性纤维化的发展有关。
来自人中性粒细胞的天然弹性蛋白酶。降解胶原蛋白、弹性蛋白和蛋白聚糖。弹性蛋白酶与肺气肿和类风湿关节炎的发展有关。
警告
毒性:标准处理(A)
单位定义
一个单位定义为在25°C,pH 8.0下,每分钟水解1.0 µmol MeO-Suc-Ala-Ala-Pro-Val-pNA(目录号454454)的酶量。
外形
无盐。
制备说明
由已经认证检测显示对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的血液而制备。
重悬
复溶后,等分并冷冻长期保存(-20°C),或冷藏(4°C)短期保存。酸性储备溶液在4°C下可稳定保存长达1个月,在-20°C下可稳定保存长达1年。
用50 mM醋酸钠(pH 5.5)和200 mM NaCl或其他水性缓冲液复溶。材料在中性pH值附近的活性最高,但为了在复溶时保持稳定性,请在弱酸性缓冲液(pH 5.5)中使用以避免自溶。
分析说明
通过SDS-PAGE获得主条带
其他说明
Siedle, B., et al. 2002.Biorg.Med. Chem.10, 2855.
Junger, W.G., et al. 1992.Biol. Chem. Hoppe-Seyler 373, 691.
Selak, M.A. 1992.Thromb.Haemost.68, 570.
Baugh, R.J., and Travis, J. 1976.Biochemistry15, 836.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3