主要文件
324483
Sigma-Aldrich
依布硒
别名:
2-苯基-1,2-苯并异硒唑-3 (2H)-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H9NOSe
CAS号:
分子量:
274.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.32
质量水平
SMILES字符串
O=C1N([Se]c2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C13H9NOSe/c15-13-11-8-4-5-9-12(11)16-14(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI key
DYEFUKCXAQOFHX-UHFFFAOYSA-N