主要文件
292500
Sigma-Aldrich
二乙胺NONOate
A nitric oxide (NO) donor that releases NO in aqueous solutions at controlled rates.
别名:
二乙胺NONOate, 2-(N,N-二乙基氨基)-二氮烯-2-氧-二乙基铵盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H22N4O2
CAS号:
分子量:
206.29
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
化驗
≥98% (elemental analysis)
形狀
crystalline solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white
溶解度
water: 1 mg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
在水溶液中以受控速率释放NO的一氧化氮(NO)供体。
在水溶液中以受控速率释放一氧化氮(NO)的试剂。NO释放的半衰期(t½)=16分钟(PBS,pH 7.4,22°C)。
生化/生理作用
主要靶标
在水溶液中释放NO的一氧化氮(NO)供体。
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
Ramamurthi, A., and Lewis, R.S.1997.Chem. Res. Toxicol.10, 408.
Laval, F., and Wink, D.A.1994.Carcinogenesis 5, 443.
Maragos, C.M., et al. 1993.CancerRes.53, 564.
Morley, D., and Keefer, L.K.1993.J. Cardiovasc.Pharmacol.22, S3.
Wink, D.A., et al. 1993.Proc.Natl.Acad.Sci. USA90, 9813.
Maragos, C.M., et al. 1991.J. Med. Chem.34, 3242.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1