主要文件
1.15640
Sigma-Aldrich
醛脱氢酶
lyophilized, from yeast, pkg of 100 units/vial
别名:
醛脱氢酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
EC索引号:
232-846-3
NACRES:
NA.21
生物来源
yeast
质量水平
表单
lyophilized
比活
≥15 U/mg (calculated on the protein content)
包装
pkg of 100 units/vial
储存温度
2-8°C
一般描述
醛脱氢酶(ALDH)形成一期氧化酶亚家族,在真细菌、真核细胞、古生菌和其它活微生物中显示出进化保守性。ALDH 在肝中大量表达,并存在于肝组织。它们位于细胞质、线粒体、内质网和细胞核。
生化/生理作用
醛脱氢酶(ALDH)代谢内源和外源的活性化合物,以维持细胞稳态。这组酶催化醛的NADP+-依赖性不可逆氧化形成羧酸。.ALDH 同工酶具有广泛的底物特异性。由于底物积累,ALDH的失活导致细胞毒性。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3