主要文件
217538
Millipore
β-Carotene
Vitamin A precursor.
别名:
β-Carotene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H56
CAS号:
分子量:
536.87
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
NACRES:
NA.25
描述
Merck USA index - 14, 1853
质量水平
方案
≥97% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
dark red
溶解性
DMSO: soluble
cyclohexane: soluble
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C1CCC(=C(C1(C)C)\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(CCCC2(C)C)C)\C)\C)C
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
InChI key
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
一般描述
Vitamin A precursor.
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Environmental Hazard (N)
重悬
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
217.9 °F - closed cup
闪点(°C)
103.3 °C - closed cup