化驗
≥85% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
比活性
≥150,000 C8H50 units/mg protein
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
雜質
IgG, IgA, IgM, albumin, C3, C4, C7, C9, trace
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
天然人C8补体成分。糖蛋白由三个二硫键连接的不同亚基组成,M.W.分别为64 kDa(α)、64 kDa(β)和22 kDa(γ)。存在于人血清中,浓度为55 µg/mL。在通过经典途径或替代途径激活补体时,C5被裂解成C5a和C5b片段。新生的C5b片段与C6,C7和C8结合,导致在靶表面形成C5b-8复合物。每个膜结合的疏水性C5b-8复合物与三到六个C9分子结合,以完成裂解性C5b-9补体膜攻击复合物(MAC)的组装。
天然人C8补体成分。糖蛋白由三个二硫键连接的不同亚基组成,M.W.分别为64,000(α)、64,000(β)和22,000(γ)。存在于人血清中,浓度为55 µg/mL。在通过经典途径或替代途径激活补体时,C5被裂解成C5a和C5b片段。新生的C5b片段与C6,C7和C8结合,导致在靶表面形成C5b-8复合物。每个膜结合的疏水性C5b-8复合物与三到六个C9分子结合,以完成裂解性C5b-9补体膜攻击复合物(MAC)的组装。
包裝
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
在PBS,pH 7.2中。
準備報告
由已经认证检测显示对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的血清而制备。
重構
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。
其他說明
Steckel, E.W., et al. 1980.J. Biol. Chem. 255, 11997.
Petersen, B.H., et al. 1976.J. Clin. Invest. 57, 283.
Petersen, B.H., et al. 1976.J. Clin. Invest. 57, 283.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash