certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1720429
API 家族
xylazine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2
InChI
1S/C12H16N2S.ClH/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12;/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H
InChI 密鑰
QYEFBJRXKKSABU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
分析報告
其他說明
腳註
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)