主要文件
203980
Sigma-Aldrich
α-Bungarotoxin
from Bungarus multicinctus, No contaminants by IEF, lyophilized solid, irreversible binder to motor end-plate acetylcholine receptor, Calbiochem®
别名:
α-金环蛇毒素,来源于银环蛇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C338H529N97O105S11
CAS号:
分子量:
7984.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
产品名称
α-金环蛇毒素,来源于银环蛇, Blocks neuromuscular transmission by irreversible binding to motor end-plate acetylcholine receptor (Kd = 1 pM to 1 nM) but does not depress acetylcholine release from motor nerve endings.
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 1488
表单
lyophilized solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
溶解性
PBS: soluble
water: soluble
运输
ambient
储存温度
−20°C
一般描述
由74个氨基酸组成、含有5个二硫键的多肽。通过与运动终板乙酰胆碱受体不可逆结合阻断神经肌肉传递(Kd = 1 nM to 1 pM),但不抑制运动神经末梢乙酰胆碱的释放。阻断尼古丁诱导的PC12细胞内Ca2+增加(IC50 = 310 nM)。阻止烟碱受体相关离子通道的开放。在爪蟾卵母细胞中进行的重组实验表明,α-金环蛇毒素对神经元nAChR的α7-亚型具有高度特异性(IC50 = 1.6 nM),而对α3β4-亚型没有特异性(IC50 >3 µM)。
通过与运动终板乙酰胆碱受体不可逆结合阻断神经肌肉传递(Kd = 1 pM-1 nM),但不抑制运动神经末梢乙酰胆碱的释放。阻断尼古丁诱导的PC12细胞内Ca2+增加(IC50 = 310 nM),阻止烟碱受体相关离子通道的开放。在爪蟾卵母细胞中进行的重组实验表明,α-金环蛇毒素对神经元nAChR的α7-亚型具有高度特异性(IC50 = 1.6 nM),而对α3β4-亚型没有特异性(IC50 >3 µM)。
生化/生理作用
主要靶点
运动终板乙酰胆碱受体
产品不与ATP竞争。
可逆:否
对于运动终板乙酰胆碱受体,Kd = 1 pM-1 nM
细胞渗透性:否
警告
毒性:有害(C)
序列
H-Ile-Val-Cys³-His-Thr-Thr-Ala-Thr-Ser-Pro-Ile-Ser-Ala-Val-Thr-Cys¹⁶-Pro-Pro-Gly-Glu-Asn-Leu-Cys²³-Tyr-Arg-Lys-Met-Trp-Cys²⁹-Asp-Ala-Phe-Cys³³-Ser-Ser-Arg-Gly-Lys-Val-Val-Glu-Leu-Gly-Cys⁴⁴-Ala-Ala-Thr-Cys⁴⁸-Pro-Ser-Lys-Lys-Pro-Tyr-Glu-Glu-Val-Thr-Cys⁵⁹-Cys⁶⁰-Ser-Thr-Asp-Lys-Cys⁶⁵-Asn-Pro-His-Pro-Lys-Gln-Arg-Pro-Gly-OH(二硫键:3 → 23; 16 → 44; 29 → 33; 48 → 59; 60 → 65)
外形
是醋酸盐。
重悬
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
分析说明
污染物:IEF检测不到
其他说明
Lopez, M.G., et al. 1998.Proc.Natl.Acad.Sci. USA 95, 14184.
Zhang, Z.W., et al. 1994.Neuron 12, 167.
Bambrick, L.L., and Gordon, T. 1992.J. Physiol.449, 479.
Lin, S.R., and Chang, C.C.1992.Biochim.Biophys.Acta1159, 255.
Motomura, M., et al. 1992.Neurosci. Lett.143, 139.
Sorenson, E.M., and Chiappinelli, V.A.1992.J. Comp.Neurol.323, 1.
Ruan, K.H., et al. 1990.Proc. Natl. Acad. Sci. USA87, 6156.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3