product name
美加明 盐酸盐,
形狀
powder
品質等級
溶解度
ethanol: 122 mg/mL
H2O: 47 mg/mL
isopropanol: 476 mg/mL
glycerol: 95 mg/mL
起源
AstraZeneca
SMILES 字串
Cl.[H][C@@]12CC[C@@]([H])(C1)C(C)(NC)C2(C)C
InChI
1S/C11H21N.ClH/c1-10(2)8-5-6-9(7-8)11(10,3)12-4;/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3;1H/t8-,9+,11?;/m1./s1
InChI 密鑰
PKVZBNCYEICAQP-CIISUUNXSA-N
基因資訊
human ... CHRNA1(1134) , CHRNA10(57053) , CHRNA2(1135) , CHRNA3(1136) , CHRNA4(1137) , CHRNA5(1138) , CHRNA6(8973) , CHRNA7(1139) , CHRNA9(55584) , CHRNB1(1140) , CHRNB2(1141) , CHRNB3(1142) , CHRNB4(1143)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
特點和優勢
注意
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves