主要文件
1.94524
Supelco
2-丙醇
EMPLURA®
别名:
IPA, 仲丙醇, 异丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHOH
CAS号:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
蒸汽密度
2.1 (vs air)
蒸汽压
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
产品线
EMPLURA®
自燃温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
折射率
n20/D 1.377 (lit.)
沸点
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
room temp
SMILES字符串
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
1.94524.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.94524.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.94524.9027: 25 L Minimum Order Quantity: 1
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
53.6 °F - closed cup
闪点(°C)
12.0 °C - closed cup