主要文件
1.94500
Supelco
丙酮
EMPLURA®
别名:
Acetone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH3
CAS号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
等級:
for analytical purposes
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
應用:
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
蒸汽壓力:
184 mmHg ( 20 °C)
等級
for analytical purposes
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
蒸汽密度
2 (vs air)
蒸汽壓力
184 mmHg ( 20 °C)
產品線
EMPLURA®
形狀
liquid
expl. lim.
13.2 %
折射率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI 密鑰
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
丙酮的发光强度取决于溶液组分。丙酮吸收UV光,导致丙酮光分解和放射性产物。
包裝
1.94500.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.94500.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.94500.9027: 25 L Minimum Order Quantity: 1
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.0 °C - closed cup