主要文件
1.93628
Supelco
Ammonium peroxodisulfate
EMPLURA®
别名:
Ammonium peroxodisulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2S2O8
CAS号:
分子量:
228.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
产品线
EMPLURA®
储存温度
20-25°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-].[N+H4].[N+H4]
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1