主要文件
1.93611
Supelco
无水碳酸钠
anhydrous, for analysis EMPLURA®
别名:
碳酸二钠盐, 纯碱, 苏打灰:
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2CO3
CAS号:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
等级
anhydrous
mp
851 °C (lit.)
储存温度
room temp
SMILES字符串
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
生化/生理作用
缓冲液成分,可用于去除外周膜蛋白。
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1