等级
ACS reagent
蒸汽密度
<0.01 (vs air)
蒸汽压
<0.1 mmHg ( 20 °C)
储存温度
room temp
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
1.93245.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93245.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1