主要文件
1.93216
Supelco
五水合硫酸铜(II)
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Copper(II) sulfate pentahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CuO4S · 5H2O
CAS号:
分子量:
249.69
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
等级:
ACS reagent
等级
ACS reagent
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
1.93216.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93216.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93216.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3