Merck
1.02788
SAFC
五水合硫酸铜(II)
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP
制药生产
别名:
五水合硫酸铜(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CuO4S · 5H2O
CAS号:
分子量:
249.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-847-6
agency
Ph. Eur.
USP
品質等級
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
形狀
fine powder
powder
效力
960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
粒徑
(see specification)
pH值
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
147 °C
密度
2.284 g/cm3 at 20 °C
應用
pharmaceutical
solid formulation
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
一般說明
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
硫酸铜(II) 具有收敛特性。典型用途包括在外用制剂中的应用或作为矿物质补充剂和细胞培养基中的微量元素。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3