liquid
包含
0.02% Thimerosal as preservative
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
do not freeze
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
链霉亲和素与辣根过氧化物酶偶联。对生物素、生物素化蛋白或生物素化抗体具有特异性。
應用
酶免疫分析(1:10,000)
包裝
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
在10 mM PBS,0.5 mM EDTA,10%甘露糖,2%蔗糖,1% BSA(pH 7.6)中。
其他說明
Roth, J., et al. 1992.Histochemistry98, 229.
合适的工作稀释度由与测定条件相关的变量决定。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
为了符合州际汞教育和削减信息交换所(IMERC)要求的禁止销售含汞产品的规定,禁止在以下美国州销售该产品:罗德岛州和康涅狄格州。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
其他客户在看
Cell death & disease, 11(2), 154-154 (2020-03-01)
Liver receptor homolog-1 (LRH-1, Nr5a2) is an orphan nuclear receptor mainly expressed in tissues of endodermal origin, where its physiological role has been extensively studied. LRH-1 has been implicated in liver cell differentiation and proliferation, as well as glucose, lipid