主要文件
176695
Sigma-Aldrich
Angeli′盐
A nitroxyl anion (NO⁻) donor that spontaneously dissociates in a pH dependent first order process to liberate 0.54 moles of NO per mole of the parent compound.
别名:
Angeli’盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
N2O3 · 2Na
CAS号:
分子量:
121.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥99%
表单
crystalline solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
溶解性
alkaline solution: soluble (0.01 M NaOH)
运输
wet ice
储存温度
−20°C
一般描述
一种硝酰阴离子(NO)供体,在pH值依赖性一级过程中自发解离,每摩尔母体化合物释放0.54摩尔NO。在100 mM磷酸盐缓冲液(pH值7.4)中的半衰期(t½)在37°C下为2.3分钟。在pH值5.0时,分解几乎是瞬时的。
一种硝酰阴离子(NO-)供体,在氧以及Cu2+和Fe3+存在下,以pH依赖性一级过程自发解离,每摩尔母体化合物释放0.54摩尔NO。NO释放的半衰期(t½)=2.3分钟。(在100 mM磷酸盐缓冲液中,pH值7.4,37°C)。诱导去甲肾上腺素收缩的兔主动脉松弛(EC50=590 nM)。Angeli′s盐产生硝酰阴离子(NO-),在血红素存在下可以转化为NO。
生化/生理作用
主要靶标
硝酰阴离子(NO-)供体
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
在碱性溶液中复溶后,储存在-20°C下。该产品在供应时可稳定保存6个月。碱性储备溶液在-20°C下可稳定保存24小时。在酸性或中性pH缓冲液中不稳定。
其他说明
Miranda, K.M., et al. 2001.J. Biol. Chem.276, 1720.
Hrinczenko, B.W., et al. 2000.Br. J. Haematol.110, 412.
Nelli, S., et al. 2000.Br. J. Pharmacol.131, 356.
Ma, X.L., et al. 1999.Proc.Natl.Acad.Sci. USA96, 14617.
Keefer, L.K., et al. 1996.Methods Enzymol.268, 281.
Fukuto, J.M., et al. 1993.Biochem.Biophys.Res. Commun.196, 707.
Maragos, C.M., et al. 1991.J. Med. Chem.34, 3242.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1