主要文件
490070
Sigma-Aldrich
一氧化氮合酶,神经元抑制剂I
The Nitric Oxide Synthase, Neuronal Inhibitor I, also referenced under CAS 357965-99-2, controls the biological activity of neuronal Nitric Oxide Synthase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
别名:
一氧化氮合酶,神经元抑制剂I, (4S)-N-(4-氨基-5[氨基乙基]氨基戊基)-Nʹ-硝基胍,TFA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H21N7O2 · 3C2HF3O2 · 2H2O
分子量:
625.40
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
颜色
white to off-white
溶解性
water: 1 mg/mL
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
FC(F)(F)C(=O)O.FC(F)(F)C(=O)O.FC(F)(F)C(=O)O.[N+](=O)(N\C(=N\CCC[C@H](N)CNCCN)\N)[O-]
InChI
1S/C8H21N7O2.3C2HF3O2/c9-3-5-12-6-7(10)2-1-4-13-8(11)14-15(16)17;3*3-2(4,5)1(6)7/h7,12H,1-6,9-10H2,(H3,11,13,14);3*(H,6,7)/t7-;;;/m0.../s1
InChI key
NYWNMNBIORWOSQ-QTPLPEIMSA-N
一般描述
神经元一氧化氮合酶(nNOS)(Ki=120 nM)的细胞可渗透,强效且高选择性的抑制剂。分别比eNOS和iNOS具有>2500倍和192倍的选择性。
神经元一氧化氮合酶(nNOS);(Ki=120 nM)的细胞可渗透,强效且高选择性的抑制剂。分别比eNOS和iNOS具有>2500倍和320倍的选择性。
生化/生理作用
主要靶标
nNOS
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:具有
靶标Ki:120 nM nNOS
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
外形
作为二水合物提供。
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Hah, J.M., et al. 2001.J. Med. Chem.44, 2667.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3