主要文件
1.72572
SAFC
硫酸镁 七水合物
extra pure, for tablewater, FCC
别名:
泻盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
MgSO4 · 7H2O
CAS号:
分子量:
246.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-298-2
法律遵循
FCC
品質等級
蒸汽密度
<0.01 (vs air)
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
形狀
solid
pH值
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
溶解度
710 g/L
密度
1.68 g/cm3 at 20 °C
應用
pharma/biopharma processes
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们提供各种优质关键原料以及文件资料和专业知识来帮助我们的客户满足严格的监管要求。我们的SAFC® 系列优质产品通过了严格的质量控制测试。
應用
低溴含量的七水硫酸镁可用于脱盐海水的再矿化以生产饮用水。
法律資訊
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1