文件
1.72574
SAFC
碳酸氢钾
for table water, FCC, E 501
别名:
碳酸氢钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
100.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶號碼:
E501
酶委員會索引編號:
206-059-0
法律遵循
FCC
品質等級
形狀
powder
pH值
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
溶解度
362 g/L
密度
2.17 g/cm3 at 20 °C
應用
pharma/biopharma processes
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
一般說明
我们提供各种优质关键原料以及文件资料和专业知识来帮助我们的客户满足严格的监管要求。我们的SAFC® 系列优质产品通过了严格的质量控制测试。
應用
低溴含量的碳酸氢钾可用于脱盐海水的重新矿化以生产饮用水。
法律資訊
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1