Merck
1.05999
SAFC
Parteck® Mn SD
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP, FCC
制药生产
别名:
一水硫酸锰(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
MnO4S · xH2O
CAS号:
分子量:
151.00 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
232-089-9
agency
Ph. Eur.
USP
品質等級
法律遵循
FCC
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
形狀
fine powder
效力
2150 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
3.0-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>449 °C (anhydrous substance)
密度
2.95 g/cm3 at 20 °C
應用
pharmaceutical
solid formulation
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
一般說明
为了应对制剂挑战,我们利用颗粒工程学技术,专门开发了针对固体口服剂型的功能性辅料。我们的Parteck®系列产品特有为出色压片性能、特定药物递送技术或提高溶解度量身定制的颗粒特性。
作为EMPROVE®计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
Parteck® Mn Sd硫酸锰颗粒设计为细小粒径,粒径分布区间窄且可重复,支持精细和均匀分布。相对较大的颗粒表面积有助于快速和定量溶解,是确保吸收良好的关键因素之一,因而也具有良好的生物利用率。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Brain
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2