化驗
≥90% (anhydrous)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white
溶解度
water: 1 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChI 密鑰
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
一般說明
通过干扰细菌壁合成中的末端反应杀死正在生长的细胞。对革兰氏阴性细菌有活性。被内酰胺酶灭活。适用于使用氨苄青霉素抗性质粒的研究。
警告
毒性:刺激性(B)
重構
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备水溶液在 -20°C 可稳定保存长达 1 个月。产品耐热且在 pH 2 到 11 之间稳定。
其他說明
Nakajima, M., et al. 1994.Neurosci. Lett.176, 161.
Wu, M.H., and Yung, B.Y.1994.Eur. J. Pharmacol.270, 203.
Betzel, C., et al. 1993.Biochim.Biophys.Acta1161, 47.
Yung, B.Y., et al. 1992.Int. J. Cancer52, 317.
Martin, S.J., et al. 1990.J. Immunol.145, 1859.
Yung, B.Y., et al. 1990.Cancer Res.50, 5987.
White, R.J., and Phillips, D.R.1985.Biochemistry27, 9122.
Madharavao, M., et al. 1978. J. Med. Chem. 21, 958.
Sengupta, S.K., et al. 1975. J. Med. Chem. 18, 1175.
Wu, M.H., and Yung, B.Y.1994.Eur. J. Pharmacol.270, 203.
Betzel, C., et al. 1993.Biochim.Biophys.Acta1161, 47.
Yung, B.Y., et al. 1992.Int. J. Cancer52, 317.
Martin, S.J., et al. 1990.J. Immunol.145, 1859.
Yung, B.Y., et al. 1990.Cancer Res.50, 5987.
White, R.J., and Phillips, D.R.1985.Biochemistry27, 9122.
Madharavao, M., et al. 1978. J. Med. Chem. 21, 958.
Sengupta, S.K., et al. 1975. J. Med. Chem. 18, 1175.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3