17-10264
ChIPAb+ JHDM1B抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
JMJD, Lysine (K)-specific demethylase 2B, F-box protein FBL10, [Histone-H3]-lysine-36 demethylase 1B, JEMMA (Jumonji domain, EMSY-interactor, methyltransferase motif) protein, F-box and leucine-rich repeat protein 10, Protein containing CXXC domain 2, Ju
登录查看公司和协议定价
所有图片(4)
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.32
推荐产品
生物来源
rabbit
质量水平
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
horse, mouse, pig, human
种属反应性(根据同源性预测)
porcine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
制造商/商品名称
ChIPAb+
Upstate®
技术
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
基因信息
human ... KDM2B(84678)
一般描述
JHDM1B(包含jumonji域的组蛋白去甲基化蛋白1B)和KDM2B。由于存在F-box基序,该蛋白也称为F-box/LRR重复蛋白10(FBXL 10)。该蛋白充当组蛋白H3赖氨酸36的组蛋白脱甲基酶,并优先使二甲基化赖氨酸3脱甲基,而对单甲基化和三甲基化H3赖氨酸36的活性较弱或没有活性。
对每批、每次的全部ChIPab+抗体的染色质沉淀进行单独验证。每个ChIPAb+抗体组均包含对照引物(通过qPCR对每个批次进行检测),以在基因座特异性环境下对IP结果进行生物学验证。提供了qPCR方案和引物序列,使研究人员能够在染色质环境中使用我们的抗体时验证ChIP方案。每组还包括阴性对照抗体,以确保ChIP反应的特异性。
ChIPAb+JHDM1B组包括JHDM1B抗体,正常兔IgG和扩增ChIP引物,人β-珠蛋白的110 bp区域的对照引物。JHDM1B和阴性对照以可扩展的“每个ChIP”反应大小提供,可用于功能上验证JHDM1B相关染色质的沉淀。
ChIPAb+JHDM1B组包括JHDM1B抗体,正常兔IgG和扩增ChIP引物,人β-珠蛋白的110 bp区域的对照引物。JHDM1B和阴性对照以可扩展的“每个ChIP”反应大小提供,可用于功能上验证JHDM1B相关染色质的沉淀。
免疫原
对应于人JHDM1B的KLH偶联线性肽。
应用
染色质免疫沉淀:
代表性批次数据。
使用2 µL正常兔IgG或抗JHDM1B和Magna ChIP A试剂盒(目录号17-610),对从HeLa细胞制备的超声染色质(每IP 1 X 10E6细胞当量)进行染色质免疫沉淀。 使用ChIP引物,人β-珠蛋白作为阳性基因座,并使用β-肌动蛋白启动子引物作为阴性基因座,通过qPCR验证了JHDM1B相关DNA片段的成功免疫沉淀。 (图2)。 数据表示为每个IP样品相对于每个扩增子和ChIP样品的输入染色质的输入百分比。
请参阅EZ-Magna ChIP A(目录号17-408)或EZ-ChIP(目录号17-371)协议以获取实验详细信息。
蛋白质印迹分析:
代表性批次数据。
用抗JHDM1B(1 ug/mL)探测HeLa核提取物。 使用与HRP偶联的驴抗兔IgG二抗和化学发光检测系统对蛋白质进行可视化。
箭头表示JHDM1B(~165 kDa)。(图3)。 一些裂解物中约109 kDa处出现一条未表征的条带。
免疫细胞化学分析:
代表性批次数据。
使用抗JHDM1B(红色)对NIH/3T3和HeLa细胞进行共聚焦荧光分析。肌动蛋白丝已用Alexa Fluor 488染料-鬼笔环肽(绿色)标记。细胞核用DAPI(蓝色)染色。该抗体对细胞核进行阳性染色。(图4)。
代表性批次数据。
使用2 µL正常兔IgG或抗JHDM1B和Magna ChIP A试剂盒(目录号17-610),对从HeLa细胞制备的超声染色质(每IP 1 X 10E6细胞当量)进行染色质免疫沉淀。 使用ChIP引物,人β-珠蛋白作为阳性基因座,并使用β-肌动蛋白启动子引物作为阴性基因座,通过qPCR验证了JHDM1B相关DNA片段的成功免疫沉淀。 (图2)。 数据表示为每个IP样品相对于每个扩增子和ChIP样品的输入染色质的输入百分比。
请参阅EZ-Magna ChIP A(目录号17-408)或EZ-ChIP(目录号17-371)协议以获取实验详细信息。
蛋白质印迹分析:
代表性批次数据。
用抗JHDM1B(1 ug/mL)探测HeLa核提取物。 使用与HRP偶联的驴抗兔IgG二抗和化学发光检测系统对蛋白质进行可视化。
箭头表示JHDM1B(~165 kDa)。(图3)。 一些裂解物中约109 kDa处出现一条未表征的条带。
免疫细胞化学分析:
代表性批次数据。
使用抗JHDM1B(红色)对NIH/3T3和HeLa细胞进行共聚焦荧光分析。肌动蛋白丝已用Alexa Fluor 488染料-鬼笔环肽(绿色)标记。细胞核用DAPI(蓝色)染色。该抗体对细胞核进行阳性染色。(图4)。
研究子类别
组蛋白
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
该ChIPAb+ JHDM1B -ChIP验证的抗体&引物组方便地包括抗体 & 特异性对照PCR引物。
包装
每组25次测定。推荐用于:每次染色质免疫沉淀约1.4 μg(2 μL)抗体(取决于生物学背景)。
质量
染色质免疫沉淀:
代表性批次数据。
使用2 µL正常兔IgG或抗JHDM1B和Magna ChIP® A试剂盒(目录号17-610),对从HeLa细胞制备的超声染色质(每IP 1 X 10E6细胞当量)进行染色质免疫沉淀。 使用ChIP引物人β-珠蛋白通过qPCR验证了JHDM1B相关DNA片段的成功免疫沉淀(图1)。
有关实验详细信息,请参阅EZ-Magna ChIPA(目录号17-408)或EZ-ChIP(目录号17-371)方案。
代表性批次数据。
使用2 µL正常兔IgG或抗JHDM1B和Magna ChIP® A试剂盒(目录号17-610),对从HeLa细胞制备的超声染色质(每IP 1 X 10E6细胞当量)进行染色质免疫沉淀。 使用ChIP引物人β-珠蛋白通过qPCR验证了JHDM1B相关DNA片段的成功免疫沉淀(图1)。
有关实验详细信息,请参阅EZ-Magna ChIPA(目录号17-408)或EZ-ChIP(目录号17-371)方案。
目标描述
观测值〜165 kDa。在一些裂解液中可以观察到未表征的较低分子量带。
外形
亲和纯化
组分:
抗-JHDM1B(兔多克隆)。 一个小瓶,含有50 µL纯化的兔多克隆,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠,然后添加甘油至30%的缓冲液中。储存于-20°C。
浓度:0.7 mg/mL
正常兔IgG。一个小瓶,包含125 µg兔IgG,溶于125 µL含有0.05%叠氮化钠的储存缓冲液中。 储存于-20°C。
ChIP引物,人β-珠蛋白。一个小瓶,包含75 μL人β-珠蛋白启动子特异性引物(5 μM)。储存于-20°C。
用于:AGG ACA GGT ACG GCT GTC ATC
REV: TTT ATG CCC AGC CCT GGC TC
抗-JHDM1B(兔多克隆)。 一个小瓶,含有50 µL纯化的兔多克隆,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠,然后添加甘油至30%的缓冲液中。储存于-20°C。
浓度:0.7 mg/mL
正常兔IgG。一个小瓶,包含125 µg兔IgG,溶于125 µL含有0.05%叠氮化钠的储存缓冲液中。 储存于-20°C。
ChIP引物,人β-珠蛋白。一个小瓶,包含75 μL人β-珠蛋白启动子特异性引物(5 μM)。储存于-20°C。
用于:AGG ACA GGT ACG GCT GTC ATC
REV: TTT ATG CCC AGC CCT GGC TC
储存及稳定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。
注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析说明
对照
包括正常兔IgG和人β-珠蛋白特异性引物。
包括正常兔IgG和人β-珠蛋白特异性引物。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律信息
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Lidia Chellini et al.
Oncogene, 43(4), 225-234 (2023-11-29)
Ewing sarcomas (ES) are aggressive paediatric tumours of bone and soft tissues. Resistance to chemotherapy and high propensity to metastasize remain the main causes of treatment failure. Thus, identifying novel targets for alternative therapeutic approaches is urgently needed. DNA/RNA helicases
Shuanghong Zhu et al.
Science advances, 10(16), eadi1782-eadi1782 (2024-04-17)
Mutant isocitrate dehydrogenases (IDHs) produce R-2-hydroxyglutarate (R-2HG), which inhibits the growth of most acute myeloid leukemia (AML) cells. Here, we showed that necroptosis, a form of programmed cell death, contributed to the antileukemia activity of R-2HG. Mechanistically, R-2HG competitively inhibited
Polycomb group and SCF ubiquitin ligases are found in a novel BCOR complex that is recruited to BCL6 targets.
Gearhart, MD; Corcoran, CM; Wamstad, JA; Bardwell, VJ
Molecular and cellular biology null
Eva J Schaefer et al.
Blood cancer discovery, 3(2), 116-135 (2022-01-12)
Polycomb repressive epigenetic complexes are recurrently dysregulated in cancer. Unlike polycomb repressive complex 2 (PRC2), the role of PRC1 in oncogenesis and therapy resistance is not well-defined. Here, we demonstrate that highly recurrent mutations of the PRC1 subunits BCOR and
IPO8 and FBXL10: new reference genes for gene expression studies in human adipose tissue.
Hurtado del Pozo, C; Calvo, RM; Vesperinas-Garcia, G; Gomez-Ambrosi, J; Fruhbeck et al.
Obesity (Silver Spring, Md.) null