Agency
suitable for EPA 200.7
产品线
Certipur®
浓度
1000 mg Si in 2% NaOH
技术
ICP: suitable
pH值(酸碱度)
13.5 (20 °C in H2O)
密度
1.022 g/cm3 at 20 °C
应用
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
single component solution
储存温度
15-25°C
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究院(NMI)中的主要材料(例如NIST)进行测量。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书,以查看认证值,包括不确定性、到期日以及有关微量杂质的详细信息。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书,以查看认证值,包括不确定性、到期日以及有关微量杂质的详细信息。
应用
硒ICP标准品可作为校准标准品用于通过电感耦合等离子体质谱法(ICP-OES)测定有机硅材料中的硅浓度。
分析说明
1000 mg/L Si溶于2%氢氧化钠,由高纯度SiO2、NaOH和水制备
其他说明
有关用于ICP和AAS的Certipur®系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP &AAS标准网站
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
其他客户在看
Influence of monomer connectivity, network flexibility, and hydrophobicity on the hydrothermal stability of organosilicas
Dral A, et al.
Langmuir, 33, 5527-5536 (2017)
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.