agency
suitable for EPA 200.7
產品線
Certipur®
濃度
1000 mg/L Ca in 2-3% HNO3
技術
ICP: suitable
pH值
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.014 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,并根据和ISO/IEC 17025进行表征。该 CRM 可追溯至 SI 单位 kg 且根据国家计量研究院 (NMI), 例如. NIST的原料测量。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
在 http://www.sigma-aldrich.com 下载证书,查看认证值,包括不确定度、过期日期和有关痕量杂质的详细信息。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
在 http://www.sigma-aldrich.com 下载证书,查看认证值,包括不确定度、过期日期和有关痕量杂质的详细信息。
應用
钙 ICP 标准品是一种合适的校准标准,适用于通过电感耦合等离子体 (ICP) 技术的元素分析。
分析報告
1000 mg/L Ca 溶于 2-3% 的硝酸,由高纯度 Ca(NO3)2, HNO3,和水制备
其他說明
有关我们用于ICP和ASS的 Certipur® 系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的 ICP & AAS 标准网站
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.