主要文件
1.70373
Supelco
钙ICP标准品
traceable to SRM from NIST Ca(NO₃)₂ in HNO₃ 2-3% 10000 mg/l Ca Certipur®
别名:
钙ICP校准标准液
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
Agency
suitable for EPA 200.7
产品线
Certipur®
浓度
10000 mg/L Ca in 2-3% HNO3
技术
ICP: suitable
密度
1.044 g/cm3 at 20 °C
应用
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
single component solution
储存温度
15-25°C
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究院(NMI)中的主要材料(例如NIST)进行测量。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性、到期日以及有关微量杂质的详细信息。
应用
钙ICP标准品是合适的校准标准品,用于通过电感耦合等离子体(ICP)技术进行元素分析。
它可用作校准标准品,用于通过相似的技术进行矿物质分析,测定钙浓度
分析说明
10000 mg/L 钙的2-3% 硝酸溶液,由高纯度 Ca(NO3)2 和 HNO3 制备
其他说明
有关用于ICP和AAS的Certipur®系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP &AAS标准网站
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
访问文档库
Effects of boron supplementation to diets deficient in calcium and phosphorus on performance with some serum, bone and fecal characteristics of broiler chickens
M Bozkurt
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 25, 248-248 (2012)
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.