product name
Chromolith® RP-18封端, L × I.D. 50 mm x 2 mm HPLC column
材料
PEEK column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
Chromolith®
特點
endcapped
包裝
1 ea of
標籤範圍
18% Carbon loading
參數
200 bar pressure
45 °C max. temp.
技術
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
5 cm × 2 mm
基質
monolithic silica
基質活性組
C18 bonding phase
孔徑
1.5 μm macroporosity
13 nm mesoporosity
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Chromolith® FastGradient RP-18 封端50-2色谱柱具有直径1.5 μm的大孔隙,色谱柱效率超过100,000块板/米。中孔为 13 nm(130 150 Å),表面修饰物为带有完整封端的十八烷基硅烷。Chromolith® FastGradient RP-18 封端50-2 色谱柱属于USP L1类。柱效率相当于3至-4μ m颗粒尺寸的全多孔颗粒柱。Chromolith®FastGradient RP-18 封端50-2 色谱柱特别适合LC-MS应用。
50 mm 长和2 mm内径的柱尺寸是以任何U/HPLC系统实现快速分离的最佳选择。
创新的整体化二氧化硅 凭借大孔和中孔的独特组合实现以下优点:
推荐的保护柱为:
带Chromolith® 保护柱芯架(套件件) 5 mm x 2 mm [1.52004]的Chromolith® RP-18 封端 5-2保护柱芯(3件) [1.52009]。
Chromolith®柱连接器可以将多根色谱柱串联起来,从而大幅提高Chromolith®柱的分离效率(最高达100,000 板/每柱)。[1.51467].
了解更多:
手册:在任何系统上都能加快您的分离。Chromolith®整体二氧化硅HPLC 柱
所有Supelco HPLC柱,包括Chromolith®柱,全面兼容所有HPLC和UHPLC 仪器。
Supelco HPLC产品:任何LC仪的最佳选择
分析報告
压力: ≤ 30 bar
性能(蒽)
理论塔板数(N/m)(蒽): ≥ 100000
容量系数(蒽):3.6 - 4.3
拖尾因子(USP):0.86 - 1.30 %
选择性
分离因子(蒽/孕酮):2.30 - 2.60
法律資訊
商品
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
相关内容
小分子为离子和化合物,分子量通常低于900道尔顿。这类化合物可使用柱化学性质各异的硅胶颗粒型或整体型固定相,通过HPLC、UHPLC和LC-MS等方法有效分离和分析。
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).