主要文件
1.50833
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
LiChrospher®
特点
endcapped: no
包装
1 ea of
标记范围
21% Carbon loading
参数
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
色谱柱长度 × 内径
25 cm × 4 mm
表面积
350 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
C18 bonding phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å pore size
工作pH范围
2-7.5
分离技术
reversed phase
储存温度
no temp limit
一般描述
HPLC色谱柱
LiChrospher® RP-8 是一种可靠且用途广泛的传统生产的球形硅胶载体,具有 C-8 反相特性。它非常适合分离中性、酸性和弱碱性化合物。该吸附剂包装在LiChroCART 250-4 HPLC柱中。HPLC 系统的连接是通过使用 manu-CART NT 支架(1.51486)完成的。
分析说明
压力: ≤ 110 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 50000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯):1.0 - 2.5
法律信息
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany