主要文件
1.50936
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
LiChrospher® 100 RP-18 封端 (5 µm) LiChroCART 25-4, suitable for HPLC
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
LiChrospher®
特点
endcapped
包装
pkg of 3 ea
标记范围
21.6% Carbon loading
参数
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
色谱柱长度 × 内径
2.5 cm × 4 mm
表面积
350 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
C18 bonding phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å pore size
工作pH范围
2-7.5
分离技术
reversed phase
储存温度
no temp limit
一般描述
HPLC柱
LiChrospher® RP-18封端是一种可靠且用途广泛的,经传统生产的球形硅胶载体,具有反相特性。这个载体非常适合于碱性化合物的分离,但在中性和酸性化合物的测定中也有较好的性能。将该吸附剂装入LiChroCART 25-4 HPLC预柱中,与LiChroCART HPLC柱(装有LiChrospher RP-18封端(5µm或10µm))连接使用。连接是通过使用LiChroCART 偶联试剂盒(1.50082)完成的。
分析说明
压力: ≤ 10 bar
理论板数(N/m)(1,2-苯并蒽): ≥ 30000
对称性(1,2-苯并蒽):0.8 - 1.4
容量系数(1,2-苯并蒽):6.5 - 8.5
法律信息
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany