产品名称
LiChroCART™ 125-2, column L × I.D. 12.5 cm × 2 mm
参数
250 bar pressure
质量水平
技术
HPLC: suitable
色谱柱长度 × 内径
12.5 cm × 2 mm
一般描述
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
储存及稳定性
Storage temperature: no restrictions.
法律信息
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany