主要文件
1.50036
Supelco
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 4 mm Hibar® RT HPLC Column
别名:
Purospher®STAR RP-18 封端(5 µm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
Purospher® STAR RP-18 封端(5 µm) Hibar® 125-4, L × I.D. 125 mm x 4 mm Hibar® RT HPLC column
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
Purospher®
特点
endcapped
包装
1 ea of
标记范围
17% Carbon loading
参数
400 bar pressure
65 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
色谱柱长度 × 内径
12.5 cm × 4 mm
表面积
330 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
C18 bonding phase
粒径
5 μm
孔径
120 Å pore size
工作pH范围
1.5-10.5
分离技术
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
储存温度
no temp limit
一般描述
Purospher® STAR RP-18封端5 µm HPLC柱设计用于通用应用,并可以使用简单的流动相和优异的峰对称性分离碱性、中性和金属螯合化合物。它们基于超纯全多孔二氧化硅颗粒(B型)。 这些柱在广泛的温度范围内,从pH值1.5到10.5都提供了出色的稳定性,并适用于高达100%的水相流动相。此外,它们还展示了最好的全方位保留特性,如Tanaka测试所证。基于这些特性,Purospher® STAR RP-18封端5 µm HPLC柱可实现最大灵活性,为各种分离(包括反相分离)使用最佳的色谱条件。Purospher® STAR RP-18封端5 µm Hibar®RT 125-4是一种即用型不锈钢色谱柱,适合连接任何HPLC系统。 该色谱柱尺寸为125 mm 长 x 4 mm内径,是HPLC高分辨率分离复杂样品的最佳选择。推荐的保护柱为Purospher® STAR RP-18 封端(5 µm) LiChroCART 4-4 商品编号1.50250.0001。 对于直接连接至Hibar® RT柱,可使用适用于4-4 LiChroCART柱的Precolumn支架,商品编号1.51487.0001。商品1.50036.1003是验证套件,含有3根来自3个不同基材批次的Purospher® STAR RP-18 封端, 5 µm Hibar® RT 125-4 柱。了解更多有关 Purospher® STAR HPLC和UHPLC 柱的信息了解更多关于Supelco HPLC色谱柱组合和方法开发的信息:手册:HPLC和UHPLC色谱柱选择指南手册:HPLC实践指南 - 方法开发指南
应用
适用于黄曲霉毒素、醛类化合物、生物碱、抗生素、儿茶素胺、爆炸物、寡核苷酸、酯类化合物、脂溶性维生素、脂类、脂肪酸、类黄酮、酮类化合物、亚硝胺、核苷、多环芳烃、多氯联苯、肽类、农药、酚类化合物、邻苯二甲酸酯、防腐剂、类固醇、代谢产物类固醇、磺胺类药物、甜味剂和水溶性维生素的分离。
特点和优势
  • 超纯二氧化硅(99.999%),具有优异的峰对称性
  • 高分离效率
  • 运行和批次间可重复结果
  • Tanaka认为最好的综合性能
  • 优异的pH值稳定性,从1.5到10.5
  • 使用高含水移动相时,不发生崩塌
  • 适用于LC-MS应用
分析说明
压力: ≤ 65 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 80000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯):1.0 - 3.0
法律信息
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany