产品名称
Superspher® RP-18封尾 LiChroCART™ 250-2, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
Superspher®
特點
endcapped
參數
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
柱長度 × 內徑
25 cm × 2 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
C18 bonding phase
粒徑
4 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC色谱柱
Superspher® 是一种高性能的 4µm 颗粒大小的球形硅胶载体,可提供极好的压力/分离性能比。Superspher 柱的分离性能通常是100000 N/m。我们向您提供范围广泛的 Superspher 修饰剂,如反相衍生物(RP-8、封端 RP-18、RP-18、封端 RP-18 及 RP-select B)和极性衍生物(Si 60)。Superspher 吸附剂填埋于不同长度和内径的 LiChroCART 卡套内。要操作 LiChroCART 卡套,必须使用 manu-CART 卡套架。
分析報告
压力: ≤ 140 bar
理论塔板数(N/m)(己基苯): ≥ 85000
对称性(己基苯):0.8-1.4
容量系数(己基苯): ≥ 5.0
理论塔板数(N/m)(己基苯): ≥ 85000
对称性(己基苯):0.8-1.4
容量系数(己基苯): ≥ 5.0
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany