文件
1.46366
Millipore
沙氏葡萄糖肉汤
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, screw cap with septum, box of 10 bottles
别名:
沙氏液体培养基,SDB
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106200
NACRES:
NA.74
agency
EP 2.6.1
USP 62
品質等級
描述
For the cultivation and isolation of yeasts, molds, & dermatophytes; Suitable for sterility testing
無菌
sterile
形狀
liquid (ready-to-use)
儲存期限
12 mo.
特點
closure type screw cap with septum
ready-to-use
包裝
box of 10 bottles
技術
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
瓶容量
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH值
5.6
應用
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
儲存溫度
2-25°C
適合性
molds
yeasts
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
沙氏葡萄糖肉汤(SDB)是用于酵母菌、霉菌和皮肤癣菌培养和分离的复合培养基。高浓度的葡萄糖和低pH值在抑制细菌生长的同时促进酵母菌和霉菌的生长。培养基还促进孢子(分生孢子和孢子囊)的形成,以及酵母菌和霉菌色素的形成。
應用
沙氏葡萄糖肉汤(SDB)用于酵母菌、霉菌和皮肤癣菌的培养和分离。该培养基适用于非无菌产品的微生物检查和药品抑真菌活性的测定。
特點和優勢
现成的培养基提供了最高水平的质量和测试可靠性。它们经过配制和检测,符合药典要求。我们的培养基是在ISO 9001环境受控生产中心生产的。每个批次都经过严格的质量控制(QC)程序,包括pH值,无菌性和促生长测试。我们的生产方法确保了我们的培养基和冲洗液的最高澄清度,从而提高了准确度,并显著降低了错误解释和错误结果的风险。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
商品
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.