Merck
1.37035
SAFC
1 mol/L 醋酸
EMPROVE® EXPERT
制药生产
别名:
乙酸 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2H
CAS号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
品質等級
產品線
EMPROVE® EXPERT
形狀
liquid
pH值
3 (20 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI 密鑰
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
也與該產品經常一起購買
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1