主要文件
1221-60050
Millipore
NovaSeptum®可高压灭菌袋
Autoclavable Application; 50mL
别名:
General sampling, autoclavable application, 50 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104105
eCl@ss:
36101790
物料
316L stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
polypropylene bag
silicone septum (medical grade platinum-cured)
silicone tubing
质量水平
针尺寸
1.0 mm
无菌性
sterile
制造商/商品名称
NovaSeptum®
参数
-20-125 °C max. temp.
0.3 bar max. sampling pressure (4.35 psi)
50 mL sample volume
杂质
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
配件
inlet septum unit (with a 1 mm needle)
male Luer outlet fitting
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在当今的生物制药市场中,制造工艺中每一步的产品取样都至关重要。一个不精确或假阳性的结果可能会导致隔离检疫以及重复分析。
而在使用了NovaSeptum®可高压灭菌取样袋后,污染不再是一个威胁。作为无菌过程的理想选择,该产品采用创新性的封闭式设计确保您的样品与取样点分离。 NovaSeptum®紧凑、无死角的设计有助于节约宝贵的样品。
各种标准和定制接头保证可采集任意位置的样品。这些高纯度取样装置适用于无菌检测、化学分析,容器需要高压蒸汽灭菌的应用,以及需要对蛋白质、复合糖类或小分子具有极低亲和力的应用。袋装,方便保存和悬挂。
应用
无菌检测、化学分析,容器需要高压蒸汽灭菌的应用
制备说明
灭菌方法
根据ISO 11137 TIR No.27,β辐照(电子束)最低25 kGy
其他说明
请参见动物来源声明
法律信息
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany