物料
316L stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
polypropylene bag
silicone septum (medical grade platinum-cured)
silicone tubing
质量水平
针尺寸
2.0 mm
无菌性
sterile
包装
pkg of 50 mL
制造商/商品名称
NovaSeptum®
参数
-20-125 °C max. temp.
0.3 bar max. sampling pressure (4.35 psi)
杂质
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
配件
inlet septum unit (with a 2 mm needle)
male Luer outlet fitting
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在当今的生物制药市场中,制造工艺中每一步的产品取样都至关重要。一个不精确或假阳性的结果可能会导致隔离检疫以及重复分析。
而在使用了NovaSeptum®可高压灭菌取样袋后,污染不再是一个威胁。 作为无菌过程的理想选择,该产品采用创新性的封闭式设计确保您的样品与取样点分离。NovaSeptum®紧凑、无死角的设计有助于节约宝贵的样品。
各种标准和定制接头保证可采集任意位置的样品。这些高纯度取样装置适用于生物反应器的细菌计数和取样,和需要对蛋白质、复合糖类或小分子具有极低亲和力的应用。式样为扁平袋子,方便保存和悬挂。
而在使用了NovaSeptum®可高压灭菌取样袋后,污染不再是一个威胁。 作为无菌过程的理想选择,该产品采用创新性的封闭式设计确保您的样品与取样点分离。NovaSeptum®紧凑、无死角的设计有助于节约宝贵的样品。
各种标准和定制接头保证可采集任意位置的样品。这些高纯度取样装置适用于生物反应器的细菌计数和取样,和需要对蛋白质、复合糖类或小分子具有极低亲和力的应用。式样为扁平袋子,方便保存和悬挂。
应用
生物反应器的细菌计数和取样
制备说明
灭菌方法
根据ISO 11137 TIR No.27,β辐照(电子束)最低25 kGy
根据ISO 11137 TIR No.27,β辐照(电子束)最低25 kGy
法律信息
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany