Key Documents
1.19132
Millipore
PharmPrep® P 100 RP-8e,10µm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
材料
spherical silica gel
品質等級
參數
≤40 bar max. pressure
孔徑
10 nm mean pore size
應用
plasma purification
plasma purification
分離技術
reversed phase
儲存溫度
2-30°C
法律資訊
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1