主要文件
1.18338
Supelco
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
47101516
NACRES:
SE.11
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Turbiquant 1500 T
for use with Turbiquant 3000 T
储存温度
2-30°C
一般描述
1500 T, 3000 T Turbiquant
如果需要,可以更换Turbiquant 1500 T和3000 T中的灯。仅可使用预期与仪器配套使用的灯。对于其他浊度计,请选择相应的灯。
法律信息
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany