技術
photometry: suitable
濁度
1100 NTU
相容性
for use with Turbiquant™ 1100 IR
儲存溫度
2-30°C
一般說明
Turbiquant 1100 IR特别适合现场测量,因为它是电池供电的。坚固的随身外壳和防水外壳提供了额外的保护。浊度计包含波长为860 nm的IR-LED(红外)光源,用于根据EN ISO 7027进行的标准合规性测量。在几秒钟内,可以测量样品的比浊法浊度(NTU/FNU)。可以使用相应的Turbidiquant校准标准品装置对仪器进行校准。
便携式,包括电池、外壳、2个空测试管,手动,便捷提示 1100 IR 0.01 - 1100 NTU Turbiquant™
法律資訊
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13