主要文件
1.18335
Supelco
校准标准装置
turbidity 0.02-1000 NTU
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
47101516
NACRES:
SE.11
技術
photometry: suitable
濁度
0.02-1000 NTU
相容性
for use with Turbiquant 1100 IR
for use with Turbiquant 1100 T
儲存溫度
15-25°C
一般說明
0.02 - 10.0 - 1000 NTU, Turbiquant 1100 IR and 1100 T
Turbiquant校准标准品装置适用于校准Turbiquant 1100 IR和1100 T。标准品具有以下优点:
  • 新的一级标准品已获得二级标准品所没有的批准(根据US EPA被评为一级标准品)。
  • 用于饮用水分析的仪器不再需要通过单独的一级标准品进行认证。
  • 每个装置均包含最终检查的清晰记录。
  • 由于生产准确度和溶液稳定性,新标准品具有较优的精密度。
  • 标准品是是随时可用的。
  • 它们无毒。
  • 它们的储存和运输是没有问题的。
法律資訊
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany