主要文件
1.17182
Millipore
MAS-100 Iso NT® 电源
including cord EU, GB, US, JP
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122409
NACRES:
NA.74
物料
plastic hardware
Agency
non-compendial
特点
electronic
包装
pkg of 1 kit
应用
air monitoring
pharmaceutical
相容性
for use with MAS-100 Iso NT®
储存温度
no temp limit
一般描述
MAS-100 ISO NT®电源是专门用于MAS-100 ISO NT®空气采样器的附加附件。 MAS-100 ISO NT® 空气采样器专门开发用于环境空气(包括隔离器、RABS和高级洁净室)的微生物监测。电源的输入电压为100至240 V AC(47至63 Hz,1.5至0.7 A),输出电压为24 V DC±5%(2.7 A)。交流侧的电缆长度为1.5 m,直流侧的电缆长度为1.7 m,电缆导体横截面为18AWG。
应用
MAS-100 ISO NT®电源是一个附加附件。MAS-100 ISO NT®空气采样装置广泛用于制药应用。
法律信息
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13