材料
aluminum hardware
agency
according to ISO 14698
特點
installed
包裝
pkg of 1 kit
製造商/商標名
MAS-100 Iso NT®
應用
air monitoring
pharmaceutical
相容性
for use with 90 mm Petri dishes
儲存溫度
no temp limit
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
MAS-100 ISO NT®旨在监测隔离器中空气的微生物污染。像全部其他MAS-100空气采样器一样,它基于Andersen撞击原理。带有电子和移动鼓风机部件的控制单元可以位于关键区域之外,而标准90至100 mm培养皿的单个采样头可以在隔离区域中收集样品。当与VHP去污一起使用时,管路长度可达10m。创新的双阀系统使采样头可以集成到VHP的去污过程中。每个装置都有一个空气泵和一个自动运行的灭菌泵。该仪器可通过LCD屏幕操作。
设备的全自动校准保证了最大的效率和准确性。该系统可测量气流并将其调节到100升/分钟的恒定值。这些系统具有最高的气流精度,为±2.5%,而其他系统则会达到±10%。仪器根据GAMP 4设计和制造,并根据ISO 14698-1进行独立验证,具有非常好的物理效率,可提供低于1.1μm的D50值和高生物效率结果。效率和D50值与管长无关,并且与MAS系列的其他成员相当。
MAS-100 ISO NT®配备了用于一个采样头的一个阀门和用于通信的RS232、USB和数字输入/输出接口。在需要其他通信接口的情况下,有两种替代型号的MAS-100 ISO NT®控制单元(带有以太网接口)或MAS-100 ISO NT®控制单元(带有Profibus接口)。
可根据样品位置和工作流程的具体需要,分别选择样品底座的类型(标准或易清洁版)以及穿孔盖。
设备的全自动校准保证了最大的效率和准确性。该系统可测量气流并将其调节到100升/分钟的恒定值。这些系统具有最高的气流精度,为±2.5%,而其他系统则会达到±10%。仪器根据GAMP 4设计和制造,并根据ISO 14698-1进行独立验证,具有非常好的物理效率,可提供低于1.1μm的D50值和高生物效率结果。效率和D50值与管长无关,并且与MAS系列的其他成员相当。
MAS-100 ISO NT®配备了用于一个采样头的一个阀门和用于通信的RS232、USB和数字输入/输出接口。在需要其他通信接口的情况下,有两种替代型号的MAS-100 ISO NT®控制单元(带有以太网接口)或MAS-100 ISO NT®控制单元(带有Profibus接口)。
可根据样品位置和工作流程的具体需要,分别选择样品底座的类型(标准或易清洁版)以及穿孔盖。
應用
MAS-100 ISO NT® 适用于隔离器和洁净室中的微生物监测。微生物空气采样装置广泛用于制药应用。
成分
控制单元,配备显示器和一个阀门连接(包括电缆)(用于一个采样头)、2个三夹、2个硅垫圈、一系列phoenix连接器、USB电缆、数字I/O、带有全部手册和文档的USB盘。
法律資訊
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG
相關產品
产品编号
说明
价格
附屬品
产品编号
说明
价格
相关内容
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.