文件
1.16973
Supelco
Nitrite Test Strips, reflectometric
0.5-25.0 mg/L (NO₂⁻), REFLECTOQUANT®
别名:
亚硝酸盐化学测试条, 用于仪器读数的亚硝酸盐测试条
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
亚硝酸盐测试, reflectometric, 0.5-25.0 mg/L (NO2-), for use with REFLECTOQUANT®
描述
quantitative
品質等級
特定分析物
nitrite
反應適用性
reaction type: Griess reaction
測量範圍
0.5-25.0 mg/L (NO2-)
相容性
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
檢測方法
reflectometric
儲存溫度
2-8°C
一般說明
必须密切监测饮用水和地下水以及加工,废物或水族馆水中的亚硝酸盐。在农产品和果汁中,高浓度硝酸盐会影响质量,并可能构成严重的健康风险。亚硝酸盐还用于食品添加剂,并在发动机冷却系统中用作腐蚀抑制剂。在Reflectoquant亚硝酸盐试纸上,存在酸性缓冲液时,亚硝酸根离子与芳香胺反应形成重氮盐,重氮盐又反应形成红紫色染料,可在RQflex上通过反射法测定。为了在使用该定量方法之前以经济快捷的方式对样品进行预测试,以估算亚硝酸盐浓度和可能的稀释因子,我们建议使用半定量MQuant 亚硝酸盐试纸。进一步的定量测定方法可以在我们的Spectroquant测试上找到。
方法:使用试纸的反射法 0.5 - 25.0 mg/l NO₂⁻ Reflectoquant®
聯結
替代:16973-1; 16973
分析報告
功能控制:符合
含量测定
-标准品1:
1.8 - 2.2 mg/l
-标准品2:9.0 - 11.0 mg/l
-标准品3:18.0 - 22.0 mg/l
法律資訊
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2