主要文件
1.14408
Supelco
Nitrite Test Kit, colorimetric
0.005-0.10 mg/L (NO₂⁻), 0.0015-0.030 mg/L (NO₂-N), MQuant®
别名:
亚硝酸盐目测试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
亚硝酸盐测试, colorimetric, 0.005-0.10 mg/L (NO2-), 0.0015-0.030 mg/L (NO2-N), for use with MQUANT®
特殊分析物
nitrite
质量水平
测量范围
0.0015-0.030 mg/L (NO2-N)
0.005-0.10 mg/L (NO2-)
相容性
for use with MQUANT®
检测方法
colorimetric
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:使用色卡和带有长试管的比色架进行比色 0.005-0.012-0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.08-0.10 mg/l NO₂⁻ 0.0015-0.0037-0.006-0.009-0.012-0.015-0.018-0.024-0.030 mg/l NO₂-N MQuant®
法律信息
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2